Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
P015.1 P015.2 P015.5
ROTHP015.1EA 49.1 CHF
ROTHP015.1 ROTHP015.2 ROTHP015.5
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Formel: FeSO₄·7H₂O
Melting Pt: 64 °C
Dichte: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149719
CAS-Nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091