Nickel(II)nitrat Hexahydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens (max. 0,005% Co)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
25873.232EA 120 CHF
25873.232 PFIZ25873232
Nickel(II)nitrat Hexahydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens (max. 0,005% Co)
Nickel(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Ni(NO₃)₂·6H₂O
MW: 290,79 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 56,7 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149805
CAS-Nummer: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,06596
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble substances Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Co (Cobalt) Max. 50 ppm
Cu (Kupfer) Max. 5 ppm
Fe (Eisen) Max. 10 ppm
K (Kalium) Max. 100 ppm
Mg (Magnesium) Max. 100 ppm
Mn (Mangan) Max. 20 ppm
Na (Natrium) Max. 50 ppm
Pb (Blei) Max. 10 ppm
Zn (Zink) Max. 10 ppm
Konform zu ACS Entspricht