Nickel(II)nitrat Hexahydrat ≥96%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
25871.292EA 276 CHF
25871.292
Nickel(II)nitrat Hexahydrat ≥96%, GPR RECTAPUR®
Nickel(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Ni(NO₃)₂·6H₂O
MW: 290,79 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 56,7 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149805
CAS-Nummer: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,06596
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Cd (Cadmium) Max. 25 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Pb (Lead) Max. 25 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm