Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥96%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Cobalt dinitrate hexahydrate, Cobaltous nitrate hexahydrate
22910.264EA 183 CHF
22910.264 22910.468
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat ≥96%, TECHNICAL
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291,03 g/mol
Melting Pt: 57 °C
Dichte: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149647
CAS-Nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02469
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96 %