Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Cobaltdinitrat HexahydratCobaltnitrat Hexahydrat
ACRO213090010EA 591 CHF
ACRO213090010 ACRO213091000 ACRO213090050 ACRO213095000
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat 99%, rein
Cobalt(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Co(NO₃)₂·6H₂O
MW: 291,03 g/mol
Melting Pt: 55 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149647
CAS-Nummer: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02469
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips
Titration Complexometric ≥98.5 %