Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Nickeldichlorid Hexahydrat
ROTH4489.1EA 73.45 CHF
ROTH4489.1
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
MW: 237,69 g/mol
Melting Pt: 140 °C
Dichte: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529