Eisen(III)chlorid Hexahydrat ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
31232-1KG 31232-250G 31232-25KG 31232-6X1KG
31232-1KGEA 243.07 CHF
31232-1KG 31232-250G 31232-25KG 31232-6X1KG
Eisen(III)chlorid Hexahydrat ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Formel: FeCl₃·6H₂O
Siedepunkt: 280-285 °C
Melting Pt: 37 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149712
CAS-Nummer: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Free acid (as HCl) Max. 0.2 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe 2⁺) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.002 %
Substances not precipitated by NH₄OH (SO₄) Max. 0.05 %
Free chlorine (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.001 %