Eisen(II)chlorid Tetrahydrat ≥99%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Eisendichlorid TetrahydratEisenchlorür
24128.297EA 148 CHF
24128.297
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat ≥99%, gereinigt
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: FeCl₂·4H₂O
MW: 198,81 g/mol
Melting Pt: 677 °C
Dichte: 1,926 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149709
CAS-Nummer: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %