Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
1.02533.1000 1.02533.9025
1.02533.1000EA 761 CHF
1.02533.1000 1.02533.9025
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
MW: 237,93 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 56 °C
Dichte: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462