Cobalt(II)chlorid Hexahydrat

Lieferant: EUROCLONE
Gefahr

Synonyms: Cobaltdichlorid Hexahydrat

EURLEMR277100EA 0 CHF
EURLEMR277100
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat
Formel: CoCl₂·6H₂O
MW: 237,93 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 56 °C
Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR