Mangan(II)sulfat Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
X890.1 X890.2 X890.3
ROTHX890.1EA 92.3 CHF
ROTHX890.1 ROTHX890.2 ROTHX890.3
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Formel: MnSO₄·1H₂O
Melting Pt: 700 °C
Dichte: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149159
CAS-Nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763