Mangan(II)sulfat Monohydrat
Lieferant: EUROCLONE
Achtung
Synonyms: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
EMR279001 EMR279250 EMR279500
EURLEMR279001EA 0 CHF
EURLEMR279001 EURLEMR279250 EURLEMR279500
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Formel: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02 g/mol
Melting Pt: 700
Dichte: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149159
CAS-Nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763