Mangan(II)sulfat Monohydrat, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Mangansulfat Monohydrat
0248-2.5KGEA 334 CHF
0248-2.5KG 0248-500G
Mangan(II)sulfat Monohydrat, Reagenzqualität
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Formel: MnSO₄·1H₂O
MW: 169,02 g/mol
Melting Pt: 700 °C
Dichte: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149159
CAS-Nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Heavy Metals (as Pb) <0.05%
Insolubles <0.08%
Purity >98%