Yttrium(III)nitrat Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Yttrium trinitrate hydrate
11187.06 11187.14 11187.22 11187.59
11187.06EA 79.5 CHF
11187.06 11187.14 11187.22 11187.59
Yttrium(III)nitrat Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Yttrium(III)nitrat Hydrat
Purity: 99.99% Molecular Formula: Y(NO3)3.xH2O Formula Weight: 274.92(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011469
Formel: N₃O₉Y·H₂O
MW: 274,92 g/mol (anhy)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011469
CAS-Nummer: 140191-40-8
EINECS: 233-802-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,10107