Scandium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
11219.03 11219.06
11219.03EA 384 CHF
11219.03 11219.06
Scandium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Scandium(III)chlorid Hexahydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 20662-14-0 Molecular Formula: ScCl3.6H2O Formula Weight: 259.41 (151.32anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8392 MDL No.: MFCD00149852
Formel: Cl₃Sc·6H₂O
MW: 259,41 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149852
CAS-Nummer: 20662-14-0
EINECS: 233-799-1
Merck Index: 14,8392