Kupfer(II)sulfat Pentahydrat ≥98,0%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: Kupfersulfat-PentahydratKupfersulfat Pentahydrat
C7631-500GEA 98.49 CHF
C7631-500G
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat ≥98,0%, Reagenzqualität
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Siedepunkt: Decomposes on heating
Melting Pt: 110 °C
Dichte: 2,28 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %