Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
P025.1 P025.2
ROTHP025.1EA 50.3 CHF
ROTHP025.1 ROTHP025.2
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Dichte: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682