Iod 0.05 M in Pyridin, Novabiochem® oxidierendes Reagens, zur DNA/RNA Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.57008.1000 8.57008.2500
MERC8.57008.1000EA 244 CHF
MERC8.57008.1000 MERC8.57008.2500
Iod 0.05 M in Pyridin, Novabiochem® oxidierendes Reagens, zur DNA/RNA Synthese
Iod
Formel: I₂
MW: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Melting Pt: 114
Dichte: 0.99 g/cm³
Flash-Pt: 20.0 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05036