Kupfer(II)sulfat Pentahydrat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
23165.298EA 70 CHF
23165.298 23165.367 23165.460
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat ≥98%, TECHNICAL
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Dichte: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %