Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: Kupfersulfat-PentahydratKupfersulfat Pentahydrat
MOLE54865587EA 0 CHF
MOLE54865587
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Dichte: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682