Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Kupferdichlorid Dihydrat
307483-100GEA 55.65 CHF
307483-100G
Kupfer(II)chlorid Dihydrat ≥99,0% ACS, Fluka™
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
MW: 170,48 g/mol
Siedepunkt: 993 °C (wasserfrei)
Melting Pt: 598 °C,anhydrous substance.Elimination of water of crystallisation.110 °C
Dichte: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 20°C) 3.0 - 3.8
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 200 ppm
Nickel (Ni) Max. 100 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.015 %
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm