Kupfer(II)chlorid Dihydrat 99+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
315281000 315280025 315285000
ACRO315281000EA 39.3 CHF
ACRO315281000 ACRO315280025 ACRO315285000
Kupfer(II)chlorid Dihydrat 99+% ACS
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
MW: 170,48 g/mol
Melting Pt: 100 °C (dec.)
Dichte: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %