Holmiumtrinitrat Pentahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
14588.09
14588.18
14588.09EA
210
CHF
14588.09
14588.18
Holmiumtrinitrat Pentahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Holmiumtrinitrat Pentahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 14483-18-2
Molecular Formula: Ho(NO3)3.5H2O
Formula Weight: 441.02 (350.94anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149737
Formel:
HoN₃O₉·5H₂O MW: 441.02 g/mol Melting Pt: 83.74…84.62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149737 CAS-Nummer: 14483-18-2 EINECS: 233-438-8 UN: 1477 ADR: 5.1 III |