Ytterbium(III)chlorid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
11194.09
11194.18
11194.09EA
248
CHF
11194.09
11194.18
Ytterbium(III)chlorid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Ytterbium(III)chlorid Hydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 19423-87-1
Molecular Formula: YbCl3.xH2O (x~6)
Formula Weight: 279.40(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.58
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 150-155°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00149885
Formel:
Cl₃Yb·H₂O MW: 297,41 g/mol Melting Pt: 150…155 °C Dichte: 2.58 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149885 CAS-Nummer: 19423-87-1 EINECS: 233-800-5 Merck Index: 14,10105 |