Lutetiumtrichlorid Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11260.03 11260.06
11260.03EA 210 CHF
11260.03 11260.06
Lutetiumtrichlorid Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lutetiumtrichlorid Hexahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 15230-79-2 Molecular Formula: LuCl3.6H2O Formula Weight: 389.42 (281.33anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates
Formel: Cl₃Lu·6H₂O
MW: 389.42 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011099
CAS-Nummer: 15230-79-2
EINECS: 233-240-1
Merck Index: 14,5615