Erbiumtrichlorid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
11305.14
11305.22
11305.14EA
418
CHF
11305.14
11305.22
Erbiumtrichlorid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Erbiumtrichlorid Hydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 19423-85-9
Molecular Formula: ErCl3.xH2O
Formula Weight: 273.62(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010989
Formel:
Cl₃Er·H₂O MW: 291.63 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010989 CAS-Nummer: 19423-85-9 EINECS: 233-385-0 |