Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Mohrsches SalzFerroammoniumsulfat HexahydratEisen(II)ammoniumsulfat Hexahydrat
A12473.36EA 103 CHF
A12473.36
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥99%
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392,14 g/mol
Melting Pt: ∼ 100 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,864
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 14,521