Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
3666.1 3666.2 3666.3
ROTH3666.1EA 123 CHF
ROTH3666.1 ROTH3666.2 ROTH3666.3
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Dichte: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536