Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat Reag. Ph. Eur., ISO analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01182.0250 1.01182.1000 1.01182.5000
1.01182.0250EA 229.69 CHF
1.01182.0250 1.01182.1000 1.01182.5000
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat Reag. Ph. Eur., ISO analytisches Reagens, Supelco®
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Dichte: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 90 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 1235.86 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.498 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C)