Zinn(II)chlorid Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
4977.1 4977.2
ROTH4977.1EA 128.7 CHF
ROTH4977.1 ROTH4977.2
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Tin (II) chloride dihydrate
Formel: SnCl₂·2H₂O
MW: 225,65 g/mol
Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 246 °C
Dichte: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149863
CAS-Nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861