Aluminiumfluorid Trihydrat 97%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Aluminum fluoride trihydrate
216825000 216820025
ACRO216825000EA 67.3 CHF
ACRO216825000 ACRO216820025
Aluminiumfluorid Trihydrat 97%, reinst
Aluminium fluoride trihydrate
Formel: AlF₃·3H₂O
MW: 138,02 g/mol
Dichte: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149141
CAS-Nummer: 15098-87-0
EINECS: 232-051-1
ADR: 8,III
Merck Index: 12,00351
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Assay ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm