Aluminiumchlorid Hexahydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Aluminum chloride hexahydrate
A14437.0B A14437.0I A14437.30
A14437.0BEA 92.7 CHF
A14437.0B A14437.0I A14437.30
Aluminiumchlorid Hexahydrat 99%
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Formel: AlCl₃·6H₂O
MW: 241.43 g/mol
Melting Pt: 100 °C (Zers.)
Dichte: 2.398
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149134
CAS-Nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8 III