Magnesiumsulfat Heptahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
MQ300
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000 1.05886.9050
1.05886.0500EA 118 CHF
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.5000 1.05886.9050
Magnesiumsulfat Heptahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48 g/mol
Melting Pt: 1124
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149785
CAS-Nummer: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 710 g/l (20 °C)
Molar Mass 246.48 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)