Magnesiumsulfat Heptahydrat
Lieferant: EUROCLONE
EMR172001
EMR172500
EURLEMR172001EA
0
CHF
EURLEMR172001
EURLEMR172500
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel:
MgSO₄·7H₂O Melting Pt: 1124 °C Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149785 CAS-Nummer: 10034-99-8 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 13,05715 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...