Magnesiumsulfat Heptahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
A14491.0B A14491.0I
A14491.0BEA 60.7 CHF
A14491.0B A14491.0I
Magnesiumsulfat Heptahydrat ≥99%
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Purity: 99+% CAS No.: 10034-99-8 Molecular Formula: MgSO4.7H2O Formula Weight: 246.48 (120.37anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149785
Formel: MgSO₄·7H₂O
Melting Pt: 1124 °C
Dichte: 1.68
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149785
CAS-Nummer: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691