Calciumsulfat Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Plaster of Paris
P741.1 P741.2
ROTHP741.1EA 71.4 CHF
ROTHP741.1 ROTHP741.2
Calciumsulfat Dihydrat
Calciumsulfat Dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Dichte: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711