Bariumhydroxid Octahydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
P009.1
P009.2
ROTHP009.1EA
71.9
CHF
ROTHP009.1
ROTHP009.2
Bariumhydroxid Octahydrat
Bariumhydroxid Octahydrat
Formel:
Ba(OH)₂·8H₂O Siedepunkt: 780 °C (1013 hPa) Melting Pt: 78 °C Dichte: 2.18 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149152 CAS-Nummer: 12230-71-6 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 13,00980 |