Bariumhydroxid Octahydrat ≥95%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Ätzbaryt
21678.515EA 0 CHF
21678.297 21678.515
Bariumhydroxid Octahydrat ≥95%, TECHNICAL
Bariumhydroxid Octahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315,47 g/mol
Siedepunkt: 780 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 78 °C
Dichte: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149152
CAS-Nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00980
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 95 %