Bariumhydroxid Octahydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
Ätzbaryt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01735.1000EA
319
CHF
1.01735.1000
Bariumhydroxid Octahydrat, Supelco®
Bariumhydroxid Octahydrat
Formel:
Ba(OH)₂·8H₂O MW: 315,47 g/mol Siedepunkt: 780 °C (1013 hPa) Melting Pt: 78 °C Dichte: 2,18 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149152 CAS-Nummer: 12230-71-6 EINECS: 241-234-5 UN: 2923 ADR: 8 (6.1),II Merck Index: 13,00980 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...