Calciumnitrat Tetrahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
X886.1 X886.2 X886.3
ROTHX886.1EA 22.7 CHF
ROTHX886.1 ROTHX886.2 ROTHX886.3
Calciumnitrat Tetrahydrat
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Melting Pt: ∼42 °C
Dichte: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149604
CAS-Nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687