Calciumnitrat Tetrahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
P740.1 P740.2
ROTHP740.1EA 38.3 CHF
ROTHP740.1 ROTHP740.2
Calciumnitrat Tetrahydrat
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Melting Pt: ∼42 °C
Dichte: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149604
CAS-Nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687