Magnesiumperchlorat Hydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05874.0100 1.05874.0500
1.05874.0100EA 348 CHF
1.05874.0100 1.05874.0500
Magnesiumperchlorat Hydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Magnesiumperchlorat Hydrat
Formel: Cl₂MgO₈·H₂O
Melting Pt: 146 °C
Dichte: 2,6 g/cm³ (25 °C) (wasserfrei)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 64010-42-0
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 500 g/l (25 °C)
Melting Point 251 °C decomposes
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Density 2.60 g/cm3 (25 °C) (anhydrous substance)
pH 8.2 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer