Magnesiumchlorid Hexahydrat 99,0-102,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyms: Magnesium dichloride
M9272-100G M9272-1KG M9272-2.5KG M9272-4X2.5KG M9272-500G M9272-6X500G
M9272-100GEA 47.55 CHF
M9272-100G M9272-1KG M9272-2.5KG M9272-4X2.5KG M9272-500G M9272-6X500G
Magnesiumchlorid Hexahydrat 99,0-102,0% ACS, Fluka™
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
MW: 203.3 g/mol
Siedepunkt: 1412
Melting Pt: 117 °C (–H₂O des Kristalls)
Dichte: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %