Magnesiumchlorid Hexahydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Magnesium dichloride
2189.1 2189.2 2189.5
ROTH2189.1EA 46.2 CHF
ROTH2189.1 ROTH2189.2 ROTH2189.5
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 117 °C
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684