Magnesiumchlorid Hexahydrat

Lieferant: EUROCLONE

Synonyms: Magnesium dichloride

EMR170001 EMR170500
EURLEMR170001EA 0 CHF
EURLEMR170001 EURLEMR170500
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 117 °C
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR