Calciumchlorid Hexahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
ROTHT886.1EA 85.7 CHF
ROTHT886.1
Calciumchlorid Hexahydrat
Calciumchlorid Hexahydrat
Formel: CaCl₂·6H₂O
MW: 219,08 g/mol
Melting Pt: 29,54 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149616
CAS-Nummer: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660