Bariumchlorid Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Barium dichloride
4453.1 4453.2 4453.3 4453.4 4453.5
ROTH4453.1EA 28.7 CHF
ROTH4453.1 ROTH4453.2 ROTH4453.3 ROTH4453.4 ROTH4453.5
Bariumchlorid Dihydrat
Bariumchlorid Dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1560 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 960 °C
Dichte: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971