Strontiumbromid Hexahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22553.22 B22553.36
B22553.22EA 107 CHF
B22553.22 B22553.36
Strontiumbromid Hexahydrat ≥99%
Strontiumbromid Hexahydrat
Purity: 99% CAS No.: 7789-53-9 Molecular Formula: Br2Sr.6H2O Formula Weight: 355.53 (247.44anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00150361
Formel: Br₂Sr·6H₂O
Dichte: 2.386
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150361
CAS-Nummer: 7789-53-9
EINECS: 233-969-5
Merck Index: 14,8837