Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Chrom(III)kaliumbis(sulfat) Dodecahydrat
21095.293EA 131 CHF
21095.293
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: CrK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 499,4 g/mol
Melting Pt: 89 °C
Dichte: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149917
CAS-Nummer: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 13,02250
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Insolubility in water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm