Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
T879.1 T879.2 T879.5
ROTHT879.1EA 44.3 CHF
ROTHT879.1 ROTHT879.2 ROTHT879.5
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel: NaH₂PO₄·2H₂O
Siedepunkt: ∼650 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 60 °C
Dichte: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149209
CAS-Nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806